Documentos Principais
732575
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
Sinônimo(s):
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12Cl2PtS2
Número CAS:
Peso molecular:
390.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
pf
160-162 °C
cadeia de caracteres SMILES
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)