Documentos Principais
732125
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-5-methoxy-2-pyrazinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
204.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
135-140 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
QDFJJHGAODFQMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed