Documentos Principais
731366
Sigma-Aldrich
Diethylphosphine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11P
Número CAS:
Peso molecular:
90.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCPCC
InChI
1S/C4H11P/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VZZJVOCVAZHETD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amanda Preske et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(5), 681-686 (2015-12-15)
The most common method of synthesizing colloidal quantum dots (QDs) relies on an increasing particle size through increasing reaction time. We demonstrate a synthesis where the QD size is programmable through the use of a secondary phosphine sulfide precursor. The