Documentos Principais
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8Br2O2
Número CAS:
Peso molecular:
307.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
59-65 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
chave InChI
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)