Documentos
730343
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-thiocarboxamide
97%
Sinônimo(s):
Pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N3S
Número CAS:
Peso molecular:
139.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
195-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
chave InChI
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1