Documentos Principais
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
Sinônimo(s):
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
187-192 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
chave InChI
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)