729280
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, FL-BE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
chave InChI
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.