Documentos
729027
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Br13C6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
150 °C (lit.)
pf
-16 °C (lit.)
densidade
1.647 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
F[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
AITNMTXHTIIIBB-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup