Documentos Principais
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 243,00
R$ 243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 243,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
114-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
chave InChI
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)