Documentos
728470
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.13
Beilstein:
2728778
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
chave InChI
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3