Documentos Principais
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 639,00
R$ 639,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 639,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
200.11
Beilstein:
3684151
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 639,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
Formulário
crystals
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
chave InChI
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)