Key Documents
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
438.47
Beilstein:
9363700
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)