Documentos Principais
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Sinônimo(s):
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
ChemMatrix®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.30-0.65 mmol/g loading
tamanho de partícula
35-100 mesh (wet sieved)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.