8.51046-M
HMPB
Novabiochem®
Sinônimo(s):
HMPB, 4-(4-Hydroxymethyl-3-methoxyphenoxy)-butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: linker
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
83 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-11-7-10(5-4-9(11)8-13)17-6-2-3-12(14)15/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
HXOYWJCDYVODON-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The product number for this product was previously 01-60-0029.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 99 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3