Documentos Principais
726907
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13N
Número CAS:
Peso molecular:
87.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
densidade
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
chave InChI
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< 21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)