Documentos Principais
726338
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-4-Cyclohexene-1,2-diamine
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥96.0%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CC=CC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
ZDENNVQHCXLZDN-WDSKDSINSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)