Documentos Principais
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
Sinônimo(s):
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
>90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.553
densidade
1.009 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
chave InChI
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)