Documentos Principais
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Sinônimo(s):
LMNO, NANOMYTE® SP-10
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.091,00
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.091,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li2Mn3NiO8
Número CAS:
Peso molecular:
365.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Formulário
powder
peso molecular
Mw 365.38 g/mol
composição
Li2Mn3NiO8
Tamanho médio da partícula
5-7 μm (APS)
tamanho do grão
50-70 nm
densidade
4.27 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Informações legais
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)