Documentos
724688
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinônimo(s):
4-Methyl-m-anisidine, o-Cresidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
57-59 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)ccc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup