Documentos Principais
724661
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylaniline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
57-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
NFWPZNNZUCPLAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)