Documentos Principais
711144
Sigma-Aldrich
Potassium 1H-pyrazole-3-trifluoroborate
Sinônimo(s):
Potassium 1H-pyrazole-5-trifluoroborate, Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3BF3KN2
Número CAS:
Peso molecular:
173.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
pf
196-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
chave InChI
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.