723428
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
forma
liquid
pb
83-84 °C (lit.)
densidade
1.450 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
chave InChI
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C