Documentos Principais
722502
Sigma-Aldrich
9-Bromoacridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
258.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
115-119 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H8BrN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
chave InChI
NNTFCRCMYKVMPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)