Documentos Principais
720216
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
132-136 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(CC(O)=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)