Documentos Principais
719463
Sigma-Aldrich
o-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-Methylphenylboronic acid MIDA ester, 6-Methyl-2-o-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BNO4
Peso molecular:
247.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
174-178 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-5-3-4-6-10(9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
YSHPENZDVGWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)