Documentos
719420
Sigma-Aldrich
Potassium 1-Boc-1H-indole-2-trifluoroborate
Sinônimo(s):
Potassium 1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole-2-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14BF3KNO2
Número CAS:
Peso molecular:
323.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
168-175 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-10-7-5-4-6-9(10)8-11(18)14(15,16)17;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
IIPRPASPOXMUTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1