Y0000887
Difenilmetanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzidrol, Difenilcarbinol, Álcool benzidrílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclizine
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
chave InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)