Documentos Principais
718556
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
92.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
bio NMR: suitable
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)