Documentos Principais
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D3H10Cl2O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
318.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
chave InChI
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)