Documentos Principais
71836
Sigma-Aldrich
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(2-pyridyl)propionic acid, 2′-Aza-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Beilstein:
6478360
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-3-1-2-4-10-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)