Documentos Principais
718084
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
176-180 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
chave InChI
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)