Documentos Principais
718009
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylzinc solution
0.4 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22Zn
Número CAS:
Peso molecular:
231.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
0.4 M in diethyl ether
densidade
0.756 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
chave InChI
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)