Documentos Principais
717665
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 5.112,00
R$ 5.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 5.112,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
235.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 5.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
146 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cnccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-14-8-10(9)15-5/h6-8H,1-5H3
chave InChI
HLRJDJZOIOTKSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)