Documentos Principais
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6INO2
Número CAS:
Peso molecular:
263.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
255-261 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)