Documentos Principais
716928
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
palladium coated, 25 nm diameter, 100 μg/mL in H2O, dispersion
Sinônimo(s):
Au nanorods, Gold nanorod
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 3.192,00
R$ 3.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 3.192,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
palladium
Nível de qualidade
Formulário
colloidal suspension
dispersion
nanorod
concentração
100 μg/mL in H2O
diâmetro × C
25 nm × 75 nm
diâmetro
25 nm
densidade
1 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Ver tudo