Documentos Principais
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-58 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)