Key Documents
716111
Sigma-Aldrich
1,3-Dithiane-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H8S2
Peso molecular:
121.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C1CS[13CH2]SC1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)