Documentos
716049
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(mercaptomethyl)biphenyl
97%
Sinônimo(s):
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dimethanethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14S2
Número CAS:
Peso molecular:
246.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
148-152 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
chave InChI
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jianli Zhao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(24), 4986-4990 (2015-12-01)
Incorporating single-electron tunneling (SET) of metallic nanoparticles (NPs) into modern electronic devices offers great promise to enable new properties; however, it is technically very challenging due to the necessity to integrate ultrasmall (<10 nm) particles into the devices. The nanosize
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.