Documentos Principais
71588
Sigma-Aldrich
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Propyl-N(im)-trityl-L-histidinamide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.546,00
R$ 2.546,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.546,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H30N4O
Número CAS:
Peso molecular:
438.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.546,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide, ≥95.0% (HPLC)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
~8% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
chave InChI
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)