Documentos
715824
Sigma-Aldrich
Diethyl (phenylsulfinylmethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC10H17O4PS
Peso molecular:
277.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)([13CH2]S(=O)c1ccccc1)OCC
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2