Documentos Principais
715174
Sigma-Aldrich
Copper(I) 3-methylsalicylate
Sinônimo(s):
CuMeSal, [2-(Hydroxy-κO)-3-methylbenzoato-κO]copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7CuO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
290-292 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Carbon-carbon bond formation
  • Oxidative arylthiation
  • Reductive cross-coupling
  • Oxidation reactions
  • Reductive amination
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)