Documentos Principais
715050
Sigma-Aldrich
Chloro(tricyclohexylphosphine)gold(I)
97%
Sinônimo(s):
(Tricyclohexylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H33AuClP
Número CAS:
Peso molecular:
512.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
218-222 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h16-18H,1-15H2;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
IBNPRSSHBVYHPU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Formal tandem bicyclizations of styrylindoles with alkynyl alkenones
  • Addition of X-H bonds to carbon-carbon multiple bonds
  • Arylation of pyrazine or pyridine with aryl bromides
  • Hydroarylation of alkenes with indoles
  • Cyclization
  • Hydroamination
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)