Documentos Principais
715018
Sigma-Aldrich
Vinylidenecyclohexane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Cyclohexylideneethylene, Ethenylidenecyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12
Número CAS:
Peso molecular:
108.18
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.489
densidade
0.806 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
chave InChI
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
73.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)