Documentos Principais
714615
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
205.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
30-35 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
chave InChI
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)