Documentos Principais
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl cyclobutane-1-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid monoethyl ester, Monoethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451
densidade
1.117 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)