Documentos Principais
713759
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethoxy-benzene
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Bromoethoxybenzene, 2-Bromophenetole, o-Bromophenetole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Beilstein:
2043678
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)