71334
Sodium 1-butanethiolate
technical, ≥95.0% (RT)
Sinônimo(s):
1-Butanethiol sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (RT)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-2-3-4-5;/h5H,2-4H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
VTLWRSNWWLIJTQ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges