Documentos Principais
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16F6NP
Número CAS:
Peso molecular:
259.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5%
97%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)