Documentos
713015
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13F6N2P
Número CAS:
Peso molecular:
270.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
forma
solid
Impurezas
≤2.0% water
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3