Documentos Principais
712892
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-(Dibenzylamino)propanal, N,N-Dibenzyl-L-alaninal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19NO
Número CAS:
Peso molecular:
253.34
Beilstein:
4293933
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96.5-103.5% (NT)
97%
forma
crystals
atividade óptica
[α]/D -36.0±2.0°, c = 1 in ethanol
grupo funcional
aldehyde
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](C=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3/t15-/m0/s1
chave InChI
GFYXFRCVQSKSDO-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
(S)-(-)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde can be employed as a building block for the preparation of:
  • Linezolid dipeptide derivatives and 3-oxazolidin-2-one analogs.
  • (2R,3S)-3-Dibenzylamine-1-nitrobutan-2-ol by reacting with bromonitromethane via nitro-aldol reaction using SmI2 as a catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Design, synthesis and evaluation of the antibacterial activity of new Linezolid dipeptide-type analogues
Garcia-Olaiz GD, et al.
Bioorganic Chemistry, 95, 103483-103483 (2020)
Antibacterial activity of new oxazolidin-2-one analogues in methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains
Cordova-Guerrero, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 15(4), 5277-5291 (2014)
Efficient nitro-aldol reaction using SmI2: A new route to nitro alcohols under very mild conditions
Concellon J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(20), 7919-7922 (2006)